Du Søgte efter: Linealer
Multifunktionelle linealer til at måle korte afstande nøjagtigt og til at hjælpe med at tegne pæne linjer med den karakteristiske lige kant. Linealerne  har standardkalibrerede inddelinger, der rummer både metriske-, engelske- eller begge skalaer. De forskellige holdbare materialer, der bruges til at fremstille linealerne, tåler daglig brug og kan have forskellige fleksibilitetsniveauer. De klart markerede linialer gør det muligt at størrelse eller afstandsbedømmelse i ethvert miljø.
Multifunktionelle linealer til at måle korte afstande nøjagtigt og til at hjælpe med at tegne pæne linjer med den karakteristiske lige kant. Linealerne har standardkalibrerede inddelinger, der rummer både metriske-, engelske- eller begge skalaer. De forskellige holdbare materialer, der bruges til at fremstille linealerne, tåler daglig brug og kan have forskellige fleksibilitetsniveauer. De klart markerede linialer gør det muligt at størrelse eller afstandsbedømmelse i ethvert miljø.
4  results were found
SearchResultCount:"4"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: BOCHEM
Beskrivelse: Handy steel ruler of non-rusting stainless steel.
Varenummer: (BELAF133550001)
Leverandør: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivelse: Fluorescent ruler can be used in observing and photographing ethidium bromide stained nucleic acid agarose and acrylamide gels.
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: AESCULAP AG & CO
Beskrivelse: These stainless steel rulers are designed for precise measurements.
Varenummer: (RLAAZ7904)
Leverandør: R-L ENTERPRISES LTD
Beskrivelse: These metre rules are moulded in white plastic 6 mm thick by 25 mm wide and foil printed in black.
UOM: 1 * 1 Items
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 4 of 4
no targeter for Bottom