Vil du logge ind igen?
  • Produktkategori
  • kriterier
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
reagenser
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/16/18989716.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"14"
Sorter efter:
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   This effective blocking agent used to increase signal-to-noise ratio for detection during hybridisation.
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   BRIJ O10 1 * 100 g
Varenummer: (230045R)
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Benedict’s reagent for qualitative detection of sugar in urine.
UOM:  1 * 1 l
Leverandør:  Novabiochem (Part of Merck)
Beskrivelse:   Capping reagent A for DNA/RNA synthesis high quality, lowest water and acid content are best requirements for a reliable and reproducible DNA-/RNA syn...
Varenummer: (A4804.1000)
Leverandør:  PanReac AppliChem
Beskrivelse:   Dextrin from corn starch. White, pure.
UOM:  1 * 1 kg
Varenummer: (786-CUL)
Leverandør:  G-Biosciences
Beskrivelse:   Caspase Uninduced Lysate is a simple tool for studying apoptosis and acts as an ideal negative control. Human Jurkat cells are used for preparing unin...
UOM:  1 * 0,5 ml
Leverandør:  G-Biosciences
Beskrivelse:   All these reagents are certified DNase- and RNase-free.
Leverandør:  G-Biosciences
Beskrivelse:   SUBSTRATE CASPASE-8 1 * 250 µl
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 14
  1  2  Næste