Du Søgte efter: Barberknive
VWR har et bredt udvalg af barberknive og barberblade, som er fabrikeret i stål som er legeret med karbon eller i rustfrit stål.
VWR har et bredt udvalg af barberknive og barberblade, som er fabrikeret i stål som er legeret med karbon eller i rustfrit stål.
27  results were found
SearchResultCount:"27"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Made from food grade PET. At just 0,27 mm, the VWR® gel cutter is as thin as a single edge industrial razor blade, but much safer to use.
Varenummer: (631-1142)
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: VWR®, Replacement blades for ABS dispenser
UOM: 1 * 5 Items
Leverandør: SWANN-MORTON
Beskrivelse: The KLEEN Blade Management System allows for effortless safe attachment and removal of surgical blades from a standard handle. The system which incorp...
Leverandør: RSG
Beskrivelse: Kniv med plasthåndtag, langt blad, som kan forlænges, herunder 10 ekstra barberblade
Varenummer: (HEATHS234525R)
Leverandør: HEATHROW
Beskrivelse: Replacement blades for ABS dispenser
UOM: 1 * 5 Items
Varenummer: (RSGA102.052)
Leverandør: RSG
Beskrivelse: Replacement blades, pack of 5
UOM: 1 * 10 Items
Leverandør: MARTOR ARGENTAX
Beskrivelse: Non corrosive blade for mounting in safety knives and cutters.
Varenummer: (PRTWKN91NCR)
Leverandør: Portwest
Beskrivelse: These blades are constructed from carbon steel.
UOM: 1 * 500 Items
Varenummer: (223-0112)
Leverandør: MARTOR ARGENTAX
Beskrivelse: Trapezoid blade with rounded tips for use with safety knives.
UOM: 1 * 1 Each
Leverandør: MARTOR ARGENTAX
Beskrivelse: Trapezoidal, deep-edged, 2-sided ground-edge, rounded blade tips, Stål, Tykkelse: 0,63 mm, L×B: 50×19 mm
Varenummer: (233-2238)
Leverandør: MARTOR ARGENTAX
Beskrivelse: Non corrosive trapezoid blade for use with safety knives.
UOM: 1 * 10 Items
Varenummer: (233-0139)
Leverandør: MARTOR ARGENTAX
Beskrivelse: Trapezformet blad til brug med sikkerhedsknive.
UOM: 1 * 10 Items
Varenummer: (233-2240)
Leverandør: MARTOR ARGENTAX
Beskrivelse: Industrial blade for use with safety knives.
UOM: 1 * 10 Items
Varenummer: (223-0114)
Leverandør: MARTOR ARGENTAX
Beskrivelse: Non corrosive trapezoid blade for use with safety knives.
UOM: 1 * 10 Items
Varenummer: (233-2244)
Leverandør: MARTOR ARGENTAX
Beskrivelse: Snap-off blades for use with safety cutters.
UOM: 1 * 10 Items
Varenummer: (233-2211)
Leverandør: MARTOR ARGENTAX
Beskrivelse: Industrial blade for use with safety knives and cutters.
UOM: 1 * 10 Items
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 16 of 27
no targeter for Bottom