Vil du logge ind igen?
  • kriterier
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Paraffin
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/31/18989631.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"5"
Sorter efter:
Leverandør:  Merck
Beskrivelse:   Disse paraffiner med polymere additiver fås med eller uden DMSO. Den standardiserede kvalitet, som er opnået ved et kritisk valg af råmaterialer, gara...
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Solvent replacement for cleaning instruments and equipments in contact with paraffin wax. paraffin wax is used to prepare histological sections for mi...
UOM:  1 * 100 ml
Varenummer: (301440ZK)
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Sterile liquid paraffin is mostly used in microbiology as a vehicle to improve the anaerobic culture media as : O / F, decarboxylase medium, MIO, etc....
UOM:  1 * 100 ml
Varenummer: (VWRK2079-A)
Leverandør:  KLINIPATH (PL)
Beskrivelse:   Histology wax, highly purified, 4× 3 kg
UOM:  1 * 12 kg
Leverandør:  LEICA MICROSYSTEMS
Beskrivelse:   Paraplast® is recommended for general tissue embedding. It is composed of a refined mixture of highly purified paraffin containing plastic polymers of...
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 5  af 5