Vil du logge ind igen?
Prices for promotional code products are currently not displayed correctly on vwr.com – we are working on this issue
  • kriterier
    • På lager (14)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
Nukleinsyreekstraktionssystemer
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/95/18989595.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"59"
  Listevisning Easy View (new)
Sorter efter:
Leverandør:  OMEGA BIOTEK
Beskrivelse:   Oprensning af DNA fra gelfragmenter er en almindelig teknik til isolering af et specifkt DNA fragment. De fleste metoder fjerner ikke al agarosen elle...
Leverandør:  Quantabio
Beskrivelse:   Phase Lock Gel (PLG) eliminerer interfase-protein kontamination under phenolekstraktion og sikrer hurtigere resultater med forbedret udbytte. PLG migr...
Leverandør:  OMEGA BIOTEK
Beskrivelse:   The Mag-Bind® EquiPure Normalization Kits can be used to normalise and purify gDNA and DNA libraries from various DNA concentrations. Using Mag-Bind® ...
Leverandør:  Quantabio
Beskrivelse:   The Extracta™ DNA prep for PCR - tissue consists of a two component reagent kit for rapid and efficient extraction of PCR ready genomic DNA from mamma...
Leverandør:  OMEGA BIOTEK
Beskrivelse:   Selected protease digestion releases microgram amounts of DNA and RNA from FFPE samples. The purified nucleic acids, although highly fragmented, are s...
Leverandør:  OMEGA BIOTEK
Beskrivelse:   The E.Z.N.A.® Poly-Gel DNA Extraction Kit provides a fast and efficient method to purify the single or double stranded DNA fragments from polyacrylami...
Varenummer: (AXYGMAGPLANTGDNA10)
Leverandør:  Corning Life Science
Beskrivelse:   Axygen® AxyPrep™ Mag Plant gDNA Kit is a magnetic bead-based purification system that allows rapid and reliable isolation of high quality gDNA from a ...
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  OMEGA BIOTEK
Beskrivelse:   The E.Z.N.A.® RNALock Stabilizer Reagent is an innovative reagent which rapidly lyses cells and tissues to inactivate RNases at room temperature. Simp...
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 59
  1  2  3  4  5  6  7  8  Næste