Vil du logge ind igen?
  • kriterier
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
spejle
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/54/18989554.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"10"
Sorter efter:
Varenummer: (SIMELD3025)
Leverandør:  TQC
Beskrivelse:   Ideal for visual inspection of hard-to-reach spots. Spots that are difficult to inspect are even more difficult to blast or coat.
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (MICRQDIST-66P)
Leverandør:  MICRONOVA
Beskrivelse:   Inspection Mirror has a swivel connection allowing it to be attached to stainless steel handle and allows the operator to run the unit behind equipmen...
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  TQC
Beskrivelse:   Perfect tool to use for inspection of professional coating jobs on large structures, ships, tanks, buildings etc.. The inspection mirrors offers a cle...
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  DIDALAB
Beskrivelse:   Mirrors used for enabling classroom experiments.
Leverandør:  HAMMACHER KARL
Beskrivelse:   [EN]HANDLE EXAMINATION MIRROR SOLID 1 * 1 Items
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  AESCULAP AG & CO
Beskrivelse:   [EN]LARYNGEAL MIRROR, SIZE 1, 12 MM DIAM 1 * 1 Items
Leverandør:  AESCULAP AG & CO
Beskrivelse:   Aesculap mouth mirror casts fine image without reflections under mid luminous and high luminous conditions.The mirror is ideal for applications like s...
Varenummer: (765-0426)
Leverandør:  EISCO
Beskrivelse:   SPEJL PLANT 83X83 MM 1 * 1 Items
UOM:  1 * 1 Items
Produktet er udgået
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 10
  1  2  Næste