Du Søgte efter: Mikrobiologiske medier
Mikrobiolgiske medier anvendes til detektion, isolering og kultivering af mikroorganismer. Forskellige tilsætningsstoffer og supplementer optimere væksten af specifikke mikroorganismer.<br /><br />Klar til brug nærings medier, gør det nemmere at opnå optimalt vækstmiljø, til selv krævende mikroorganismer. Indeholdende de næringsstoffer som skal til for at cellerne kan formere sig, den specifikke sammensætning, gør at mediet giver optimal vækstmulighed.<br />Vælg agar eller bouillon vækstmedie, alt efter hvilken mikroorganisme man ønsker at opdyrke.
Mikrobiolgiske medier anvendes til detektion, isolering og kultivering af mikroorganismer. Forskellige tilsætningsstoffer og supplementer optimere væksten af specifikke mikroorganismer.
Klar til brug nærings medier, gør det nemmere at opnå optimalt vækstmiljø, til selv krævende mikroorganismer. Indeholdende de næringsstoffer som skal til for at cellerne kan formere sig, den specifikke sammensætning, gør at mediet giver optimal vækstmulighed.
Vælg agar eller bouillon vækstmedie, alt efter hvilken mikroorganisme man ønsker at opdyrke.
334  results were found
SearchResultCount:"334"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: Merck
Beskrivelse: Merck-produkter tilbyder høj kvalitet til applikationer inden for det mikrobiologiske område.
Leverandør: Merck
Beskrivelse: Dehydreret medium anvendes til en bred vifte af applikationer. For at minimere risikoen forbundet med dyrkningsmedium i pulverform, produceres største...
Varenummer: (1.13405.0001)
Leverandør: Merck
Beskrivelse: Merckoplate® produktområdet omfatter en fuld linje af afmålte medier til en bred vifte af applikationer, f.eks tælling, isolering, påvisning og dyrkni...
UOM: 1 * 480 Items
Leverandør: Merck
Beskrivelse: Isolering af mikroorganismer kræver ofte brug af selektive medier. Brugen af frysetørrede supplementer sikre en optimal og standardiseret klargøring a...
MSDS Tilbud
Leverandør: Merck
Beskrivelse: 1-naftol, Applikation: Additive, Plastic bottle
Leverandør: Merck
Beskrivelse: A need producing food, pharmaceuticals and cosmetics for Muslim consumers is that not only the products themselves must be 'halal' (lawful); also ever...
Leverandør: Merck
Beskrivelse: Readycult® Coliform og Readycult® Enterococci gør det nemmere at påvise coliforme bakterier, E.coli eller fækale streptococci i vand. Du s...
MSDS Tilbud
Varenummer: (1.16122.0500)
Leverandør: Merck
Beskrivelse: For the enumeration, detection and identification of β-glucuronidase positive Escherichia coli from food and feeding stuff as well as from envi...
UOM: 1 * 500 g
MSDS
Varenummer: (1.00427.0500)
Leverandør: Merck
Beskrivelse: Dette medie svarer til ALOA-mediet (agar listeria acc. to Ottaviani & Agosti), et selektiv medie til isolering af listeria monocytogenes i fødevarer (...
UOM: 1 * 500 g
MSDS
Leverandør: Merck
Beskrivelse: Detektionen af karakteristiske bakterielle enzymer giver mulighed for hurtig identifikation. Enzymer, som viser betydelig aktivitet uanset vækstbeting...
MSDS Tilbud
Leverandør: Merck
Beskrivelse: Media is granulated.
Leverandør: Merck
Beskrivelse: Chromocult® Listeria-agar, selektivt supplement, Applikation: Listeria
Leverandør: Merck
Beskrivelse: Be assured that Merck offers the quality TSB that you are looking for in your aseptic process simulation.
Leverandør: Merck
Beskrivelse: Culture medium for media fill simulations of beverage bottling and ice-crusher installations.
Varenummer: (1.00043.0500)
Leverandør: Merck
Beskrivelse: In combination with the selective supplement Lithium-Mupirocin (MUP) the TOS Propionate agar allows the direct detection of viable bifidobacteria in s...
UOM: 1 * 500 g
MSDS
Leverandør: Merck
Beskrivelse: Selektivt medium til detektion af Enterobacter sakazakii i mælkepulver og pulverbaseret modermælkserstatning. Basen i Chromocult ® Enterobacter...
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 16 of 334
no targeter for Bottom