Vil du logge ind igen?
  • Produktkategori
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Du Søgte efter: "jordingsforbindelser"
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/09/18945309.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"4"
Sorter efter:
Leverandør:  SCAT Europe
Beskrivelse:   In order to prevent static discharge with fluids in plastic containers, the contents of the waste receptacles can be secured with ground connection. T...
Leverandør:  Metro International
Beskrivelse:   These grounding cables provide an effective method of electrostatic discharge for any Metro Super Erecta unit (stationary or mobile) when used in conj...
Leverandør:  asecos
Beskrivelse:   These earthing cables prevent the danger of explosions as a result of arcing and electrostatic charge.
Leverandør:  TRESTON
Beskrivelse:   ESD wrist strap grounding box, 3×10 mm, gul
UOM:  1 * 1 Items
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 4  af 4