Vil du logge ind igen?
  • kriterier
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Du Søgte efter: "gasregulatorer"
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/79/18945279.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"10"
Sorter efter:
Leverandør:  Thermo Scientific
Beskrivelse:   High purity brass gas regulators are used for non-corrosive analytical and process applications.
Varenummer: (PERC02400085)
Leverandør:  PERKIN ELMER GC-INSTRUMENTS
Beskrivelse:   Two-stage regulator for precise outlet pressure control of nitrogen and helium gas. Made of brass body and stainless steel diaphragm for long life and...
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  Restek
Beskrivelse:   These single stage stainless steel VOC regulators feature stainless steel diaphragm, two pressure gauges, CGA-180 fitting and Kel-F® seat.
Leverandør:  Restek
Beskrivelse:   These regulators are the standard for ultra high purity and corrosion resistant pressure regulation. They are more easily purged of atmospheric compon...
Leverandør:  Restek
Beskrivelse:   Automatic switchover system with line regulator, CGA 350 (H₂, P₅) fitting
Varenummer: (REST21334)
Leverandør:  Restek
Beskrivelse:   This hydrogen flashback arrestor is a special gas safety device, it cuts to stop the flame or reverse flow of gas back up into the equipment or supply...
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (REST22368)
Leverandør:  Restek
Beskrivelse:   Dual stage gas regualtor
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  Restek
Beskrivelse:   This compact general purpose regulator is constructed of lightweight aluminum with an elastomer diaphragm. It has many laboratory applications includi...
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 10
  1  2  Næste