Vil du logge ind igen?
  • Produktkategori
  • kriterier
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Ergonomiske støtter
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/04/18945204.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"21"
Sorter efter:
Varenummer: (BIMO9450-217)
Leverandør:  bimos
Beskrivelse:   Industrial footrest with clamp lever and non slip rubber tread.
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  ERGOMAT
Beskrivelse:   These supports are ideal for use during work and other physical activities. The unique properties of the neoprene blend provide compression, support a...
Leverandør:  ERGOMAT
Beskrivelse:   These supports are ideal for use during work and other physical activities. The unique properties of the neoprene blend provide compression, support a...
Leverandør:  ERGOMAT
Beskrivelse:   These supports are ideal for use during work and other physical activities. The unique properties of the neoprene blend provide compression, support a...
Leverandør:  ERGOMAT
Beskrivelse:   This support is ideal for use during work and other physical activities. The unique properties of the neoprene blend provide compression, support and ...
Varenummer: (115-1457)
Leverandør:  ERGOMAT
Beskrivelse:   This ergonomic support is ideal for various types of working situations where hand skin protection is needed. The unique properties of the neoprene bl...
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (SIOEYMB00000C0)
Leverandør:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Beskrivelse:   These knee protectors are recommended for work in the kneeling position. The protection distributes forces evenly and prevents small hard objects on t...
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (BHIT723103)
Leverandør:  Sartorius
Beskrivelse:   This elbow pad helps users to feel more comfortable while pipetting. The visco elastic material of the pad relieves contact stress, pain and discomfor...
UOM:  1 * 1 Items
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 21
  1  2  3  Næste
Et nyt udseende og et fornyet engagement
Bygget på de funktioner og ressourcer, du kender, og optimeret med innovation fra Avantor®. Vores nye brand symboliserer agilitet og vores evne til at tilpasse os kundernes behov.
LÆS MERE BEGYND DIN SHOPPING