Vil du logge ind igen?
  • Produktkategori
  • kriterier
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Elektroforese geler
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/82/18945182.jpg
Elektroforese systemer benyttes til separation af DNA, RNA, og proteinblandinger baseret på størrelse af molekylerne. Efter en jævn strømladning tilføres direkte skubbes molekylerne frem efter størrelse. Elektroforese systemet er designet til at vise et klart vandret bånd. Flydende elektroforese gel bliver halvfast efter afkøling, og bruges til separation af DNA/RNA og proteinbindinger.
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"73"
  Listevisning Easy View (new)
Sorter efter:
Leverandør:  Merck
Beskrivelse:   Ready-to-use solution for the preparation of polyacrylamide gels.
UOM:  1 * 1 l
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   An extensive line of acrylamide and bis-acrylamide pre-weighed powder blends, pre-mixed stock solutions and ready to use solutions for customised poly...
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Agarose I™ is a standard melting/gelling agarose, suitable for routine nucleic acid analytical/preparative applications (250 bp to 22 kb).
Varenummer: (732-2789)
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   High quality standard agarose for routine analysis with broad separation range (0,05 kbp to 50 kbp). Ideal for blotting applications due to high gel s...
UOM:  1 * 500 g
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Agarose SFR™ (Super Fine Resolution) is a high resolution sieving agarose with excellent clarity. DNA bands differing in size by 2% can be resolved in...
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Agarose 3:1 HRB™ (High Resolution Blend) is a mixture of agarose formulated to provide high resolution of small nucleic acids and PCR products. This p...
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Acrylamide and bis-acrylamide pre-weighed powder blends, pre-mixed stock solutions, and ready to use solutions for customised polyacrylamide gel elect...
UOM:  1 * 500 ml
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Agarose RA™ is a general application agarose that provides good resolution and is cost effective for high volume users. It was developed specifically ...
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 73
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Næste 
Et nyt udseende og et fornyet engagement
Bygget på de funktioner og ressourcer, du kender, og optimeret med innovation fra Avantor®. Vores nye brand symboliserer agilitet og vores evne til at tilpasse os kundernes behov.
LÆS MERE BEGYND DIN SHOPPING