Vil du logge ind igen?
  • kriterier
    • På lager (4)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Dissektionsplader
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/33/18945133.jpg
VWR fører dissektionsplader i forskellige størrelser og plader. Dissektionsplader er bygget i resistente materialer som ikke mister form eller slider på knivene. Dissektionsplader har tydelige mål i kontrastfarve. Dissektionsplader bruges til rutinemæssige dissektioner i patologien. Dissektionsplader findes i metal og som engangsmodeller i polymert materiale, som kan modstå kemisk påvirkning som olie, opløsningsmidler og vand under normale temperaturforhold.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"6"
Sorter efter:
Leverandør:  Simport Scientific
Beskrivelse:   These dissection boards are made from a copolymer resin in order to increase impact and temperature performance. The board is strong yet inexpensive e...
Leverandør:  Simport Scientific
Beskrivelse:   Large board with three cutting areas , DissecTable™, PE, hvid, B×D×H: 575×400×12,5 mm
Varenummer: (216-1300)
Leverandør:  SCILABWARE (AZLO)
Beskrivelse:   Durable cutting board made of PP.
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  SEMADENI
Beskrivelse:   These chopping boards are made from professional-grade HYGENIA® HDPE 500 material. Ideal for the food-service and food-processing industries.
Leverandør:  MURRAY, S & CO LTD
Beskrivelse:   Wooden dissecting boards with frame edge.
Leverandør:  LP ITALIANA SPA
Beskrivelse:   Disposable cutting boards made of cardboard and PS foam for the dissection of surgical specimens.
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 6  af 6