Du Søgte efter: Deodoranter
9  results were found
SearchResultCount:"9"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: VWR Chemicals
Beskrivelse: Denne autoklavedeodorant forbedrer arbejdsmiljøet og neutraliserer lugte i forbindelse med autoklavering.
Varenummer: (BELAH131990000)
Leverandør: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivelse: This heat-released deodorant pads neutralise autoclave odors with a pleasant scent.
UOM: 1 * 100 Items
Varenummer: (115-2059)
Leverandør: KIMBERLY CLARK
Beskrivelse: Air Care-duftene skaber et rent, frisk og konstant behageligt toiletmiljø. Dispensere skal bestilles separat.
UOM: 1 * 6 Items
Leverandør: Essity
Beskrivelse: Luftfrisker-system bestående af et imprægneret gummistykke, som udsender en frisk, ren duft
Leverandør: Essity
Beskrivelse: A1 aerosol dispenser, plastic, grey, 84×66×168 mm, Tork®
Leverandør: Essity
Beskrivelse: Aerosol-refill til A1 luftfrisker, frugtduft, Tork® Premium
Leverandør: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivelse: Disse puder er imprægneret med et varmeaktiveret duftstof, der ikke bare overdøver lugtgener fra autoklavering, men faktisk neutraliserer dem.
Varenummer: (115-1688)
Leverandør: Essity
Beskrivelse: Dispenser / Holder for A2 air freshener disc, Tork Universal, 75×64×120 mm, Tork®
UOM: 1 * 4 Items
Varenummer: (115-1699)
Leverandør: Essity
Beskrivelse: Torks luftfriskere fjerner ubehagelige lugt på toiletter. Startpakken består af en dispenser (inkl. batterier) og tre aerosoldufte – blomster, citrus ...
UOM: 1 * 1 Each
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom