Vil du logge ind igen?
OBS! Vi har skiftet mail domæne til @vwr.com så det er ikke længere muligt at skrive til @dk.vwr.com.
  • kriterier
    • På lager (18)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
Du Søgte efter:
Covers
22  results were found
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/79/18945079.jpg
VWR har låg og propper i mange forskellige varianter og udgaver med variable formål. VWR har skruelåg, krympe kapsler, og prop med normal slib (NS-Prop), sikkerhedsprop, trykprop, og låg til ampuller. Alle låg er lavet af ugennemtrængelig materiale for, at hindre partikler i at trænge ind, samt forhindre fordampning. Alt afhængig af hvilken applikation man benytter tilbyder VWR låg i glas, plastik eller metal (aluminium). VWR har tillægslåg til ampuller med hul i midten og et separat skillevæg tilgængeligt.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"22"
  Listevisning Easy View (new)
Sorter efter:
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Covers in different sizes are designed to protect microscopes from dust.
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Manufactured from fluid-impervious material.
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Manufactured from a specially formulated breathable microporous fabric, these covers are distinguished by their superior barrier protection capabiliti...
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Vinyl, rød
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   These chemical resistant covers provide the highest level of protection available.
UOM:  1 * 25 Items
Leverandør:  Sartorius
Beskrivelse:   Covers in different sizes to protect balances from dust and debris.
Leverandør:  ENTEGRIS INC
Beskrivelse:   Tray covers in various standard materials.
Leverandør:  ENTEGRIS INC
Beskrivelse:   [EN]COVER - WFR BSKT RND 1 * 4 Items
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 22
  1  2  3  Næste