Du Søgte efter: Kølere
9  results were found
SearchResultCount:"9"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Varenummer: (AGLS400005)
Leverandør: AGILENT
Beskrivelse: Most cell types show >50% survival when cooling rates are kept at 0,2 to 1 °C/min. The StrataCooler Cryo preservation module has been designed to ...
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (AGLS401349)
Leverandør: AGILENT
Beskrivelse: The StrataCooler LP benchtop cooler provides the most protection for enzymes whether in freezer or on benchtop.
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: Cole Parmer
Beskrivelse: High capacity storage for transport of dry ice pellets and blocks.
Leverandør: Corning
Beskrivelse: An open-platform ice-free cooler that accommodates most CoolRack® and CoolSink® modules.
Varenummer: (SIMPM479-24)
Leverandør: Simport Scientific
Beskrivelse: The Simport KoolPlate™ is ideal for chilling and preparing paraffin blocks, for sectioning at the microtome or for performing other laboratory procedu...
UOM: 1 * 6 Items
New Product
Leverandør: Corning
Beskrivelse: Ideal for transfering samples between labs, or in the field.
Leverandør: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Beskrivelse: Afkølede kølere bruges primært som tilbehør til modkøling på termostatbade eller til hurtig nedkøling af væsker til lave temperaturer.
Leverandør: HEATHROW
Beskrivelse: These reagent reservoir chillers are the ice-free, non-toxic way to extend the working period and preserve integrity for temperature sensitive reagent...
Tilbud
Leverandør: DELTA T
Beskrivelse: Molecular medical elements for different temperature handling of samples ranges from −32 °C to +38 °C.
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom