Vil du logge ind igen?
Prices for promotional code products are currently not displayed correctly on vwr.com – we are working on this issue
  • Produktkategori
  • kriterier
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
Styreenheder
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/68/18945068.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"18"
  Listevisning Easy View (new)
Sorter efter:
Varenummer: (454-0041)
Leverandør:  Cole-Parmer
Beskrivelse:   Denne regulator styrer den gennemsnitlige strømtilførsel til et varmeapparat ved automatisk at slå strømmen til og fra med de intervaller, der styres ...
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (WINKWRT00011-XX010)
Leverandør:  WINKLER GMBH
Beskrivelse:   Plug-in power selector made from polystyrene with safety socket with integrated fuse.
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  SI Analytics
Beskrivelse:   The temperature of capillary viscometers can be stabilised in this jacket using circulation thermostats from 0 to 180 °C.
Varenummer: (WINKWRT00117-XX010)
Leverandør:  WINKLER GMBH
Beskrivelse:   Plug-in power selector made of polystyrene with switching mechanism.
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (454-0042)
Leverandør:  Cole-Parmer
Beskrivelse:   Temperaturregulator TIL/FRA, procentdel, en position. Anbefalet til brug sammen med CMU og stofkapper.
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (WINKWRT2010X-WW010)
Leverandør:  WINKLER GMBH
Beskrivelse:   Made of impact resistant polystyrene and used for equipment with multipole coupling and plug. It displays both the actual and setpoint digital tempera...
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (WINKWRT00116-XX013)
Leverandør:  WINKLER GMBH
Beskrivelse:   Plug-in power selector made of PS with switching mechanism.
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  JULABO GmbH
Beskrivelse:   Kan klare temperaturafhængige opgaver, som involverer måling, kontrol, sikkerhed og overvågning. Typiske opgaver: varmekapper, varmebade og varmemåtte...
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 18
  1  2  3  Næste