Du Søgte efter: Blottingsæt
Blotting apparatur inkluderer alle nødvendige komponenter til overføring af proteiner, DNA eller RNA prøver over på en membran. Materialerne er grupperet specielt til metoden og vævsprøvematerialet, som skal implementeres. Følsomme præfabrikerede blots øger validiteten af analysen. Blotting apparatur findes klar til brug.
Blotting apparatur inkluderer alle nødvendige komponenter til overføring af proteiner, DNA eller RNA prøver over på en membran. Materialerne er grupperet specielt til metoden og vævsprøvematerialet, som skal implementeres. Følsomme præfabrikerede blots øger validiteten af analysen. Blotting apparatur findes klar til brug.
5  results were found
SearchResultCount:"5"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: OWL SCIENTIFIC
Beskrivelse: Binder clamps, stainless steel
Varenummer: (730-0296)
Leverandør: OWL SCIENTIFIC
Beskrivelse: Multiple gradient gel caster for casting one to five gels simultaneously.
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: Rockland Immunochemicals
Beskrivelse: IP Western blots provide highly specific results, yet often suffer from heavy/light chain blotting, contamination, and ongoing interference.
Varenummer: (TE44H)
Leverandør: Cytiva
Beskrivelse: Gel casting unit, with 2×3 mm and 1×6 mm foam sponges, TE44H
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: EMBITEC
Beskrivelse: Moulded PC. Compatible with the RunOne™ electrophoresis system.
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 5 of 5
no targeter for Bottom