Du Søgte efter: Kugler
Kugler er i dag lavet af mange forskellige materialer og bruges til mange applikationer i laboratoriet. Kugler kan være lavet af stål til lysering af celler. Kugler kan være lavet af silika eller være konstrueret som magnetiske kugler. Applikationer er typisk indenfor Life Science og primært indenfor cellearbejde og immunologi.
Kugler er i dag lavet af mange forskellige materialer og bruges til mange applikationer i laboratoriet. Kugler kan være lavet af stål til lysering af celler. Kugler kan være lavet af silika eller være konstrueret som magnetiske kugler. Applikationer er typisk indenfor Life Science og primært indenfor cellearbejde og immunologi.
71  results were found
SearchResultCount:"71"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Varenummer: (1.01899.0050)
Leverandør: Merck
Beskrivelse: MagPrep® Silica HS beads
UOM: 1 * 50 mL
MSDS
Leverandør: Merck
Beskrivelse: Silica particles, MagPrep®
Leverandør: Merck
Beskrivelse: Soda-lime glass. Glass beads for use in purification and sample preparation.
Leverandør: VWR Chemicals
Beskrivelse: Soda-lime glass, solid.
Certifikater New Product
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Grinding ball, Hærdet stål, diameter: 25 mm
Tilbud
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Soda-lime glass, solid.
Varenummer: (332124G)
Leverandør: VWR Chemicals
Beskrivelse: Chemically resistant glass balls suitable for use as mixing beads, boiling stones, or packing for distillation columns.
UOM: 1 * 500 g
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Lette kugler af PP, som danner et tæppe på væskeoverfladen. kuglerne er 20 mm Ø og 275 kugler kan dække ca. 1000 cm².
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Grinding ball, Set of 5 pieces, Zirconiumoxid
Varenummer: (432-0064)
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Small beads suitable for use with vortex mixers and tube homogenisers.
UOM: 1 * 200 g
Waste Reducing
Leverandør: Thermo Scientific
Beskrivelse: Glass beads in glass bottle, diameter: 0,5 - 0,75 mm
Leverandør: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beskrivelse: Solid soda-lime glass.
Leverandør: Thermo Scientific
Beskrivelse: The density of the zirconium oxide beads is 6.02 g/cm³
Leverandør: Bohlender
Beskrivelse: Made from solid PTFE, with smooth surface.
Leverandør: Thermo Scientific
Beskrivelse: Pure Al₂O₃ Aluminium oxide, AL 23.
Varenummer: (33190.A1)
Leverandør: Thermo Scientific
Beskrivelse: Grinding pieces, Al-23, 10 mm, 440 pieces/kg, Keramisk
UOM: 1 * 1 kg
MSDS
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 16 of 71
no targeter for Bottom