Vil du logge ind igen?
  • Produktkategori
  • kriterier
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Assays
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/93/12/18989312.jpg
Analyser er en forskningsmetode til kvalitativt eller kvantitativt at vurdere resultater i medicinske laboratorier, i farmakologiske studier, naturvidenskabelige projekter generelt samt molekylær biologi til, at måle funktionen af den biologiske model. Generelt indeholder analyser biologisk materiale eller en mere kompleks komposition, end det vi kan måle ved traditionelle kemiske analyser og titreringer.
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"344"
  Listevisning Easy View (new)
Sorter efter:
Varenummer: (E535-KIT)
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   The Bradford Protein Assay is the preferred colorimetric assay for quantifying total protein concentration. Based upon complex formation between basic...
UOM:  1 * 1 Each
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   The Biuret Protein Assay is a simple method for determining protein concentration. The amount of protein present in the sample is calculated based on ...
UOM:  1 * 500 ml
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   The Bradford protein assay is the preferred colorimetric assay for quantifying total protein concentration. Based upon complex formation between basic...
UOM:  1 * 1 Each
Leverandør:  Biotium
Beskrivelse:   Antibody labelling kit, Mix-n-Stain™ CF™ 488A
Leverandør:  AbFrontier
Beskrivelse:   Human Peroxiredoxin 6 (Prx6) ELISA Kit is ideal for the in vitro quantitative determination of human Prx6 in human serum, human plasma, cell ly...
Varenummer: (ABNOKA3764)
Leverandør:  Abnova
Beskrivelse:   Acetate Assay Kit (Colorimetric) is used for the quantitative colorimetric determination of acetate. Suitable for adherent or suspension cell, food, p...
UOM:  1 * 1 Each
Leverandør:  Biotium
Beskrivelse:   Enzyme Modification Kits can be used to modify reverse transcriptase, Bst DNA polymerase, E. coli DNA polymerase I, restriction enzymes, nuclea...
Leverandør:  Biotium
Beskrivelse:   Fluorogenic substrates for proteases and peptidases.
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 344
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Næste 
Et nyt udseende og et fornyet engagement
Bygget på de funktioner og ressourcer, du kender, og optimeret med innovation fra Avantor®. Vores nye brand symboliserer agilitet og vores evne til at tilpasse os kundernes behov.
LÆS MERE BEGYND DIN SHOPPING