Vil du logge ind igen?
OBS! Vi har skiftet mail domæne til @vwr.com så det er ikke længere muligt at skrive til @dk.vwr.com.
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
Du Søgte efter:
Antistoffer
492.607  results were found
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/33/91/21093391.jpg
IgGy Antibody Selector – Quickly search hundreds of thousands of antibodies available for purchase from VWR by selecting common antibody features like antigen symbol and name, reactivity, clonality, conjugation, host, and other key factors. Antibodies used to identify and locate intracellular and extracellular proteins in common applications such as Western Blot, ELISA, ImmunoChemistry and Flow Cytometry are all available for your research.
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Vælg mellem nedenstående muligheder for at forbedre din søgning. Flere valg inden for rullemenuen kan laves. Klik på OK for at opdatere dine resultater.
SearchResultCount:"492607"
  Listevisning Easy View (new)
Sorter efter:
Leverandør:  GE Healthcare - Life Sciences
Beskrivelse:   Highly species specific HRP-conjugated antibodies optimized for use with Amersham ECL Western Blotting Detection Reagents.
Leverandør:  Biotium
Beskrivelse:   Polyclonal anti-V5 (GKPIPNPLLGLDST) reacts with V5 tagged fusion proteins. The V5 epitope tag is derived from a small epitope (Pk) present on the P an...
UOM:  1 * 100 µl
Leverandør:  Tonbo Biosciences
Beskrivelse:   The HI30 antibody reacts with human CD45, one of the most abundant hematopoietic markers and one that is expressed on all leukocytes (the Leukocyte Co...
Leverandør:  Abnova
Beskrivelse:   N/A
UOM:  1 * 1 Each
Varenummer: (ABNOH00011224-A01)
Leverandør:  Abnova
Beskrivelse:   N/A
UOM:  1 * 50 µl
Leverandør:  Biotium
Beskrivelse:   Recognizes a protein of 12 kDa, identified as microglobulin. Major histocompatibility complex (MHC) class 1 molecules bind to antigens for presentatio...
Leverandør:  Biotium
Beskrivelse:   Recognizes a protein of 12 kDa, identified as microglobulin. Major histocompatibility complex (MHC) class 1 molecules bind to antigens for presentatio...
Leverandør:  Abnova
Beskrivelse:   N/A
UOM:  1 * 1 Each
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 492.607
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Næste