Du Søgte efter: Ampuller
Ampuller er typisk lavet af borsilikat glas og bruges til at lagre og opbevare flydende eller faste prøver. De fleste ampuller kan tilskæres for at gøre åbningen mere enkel og sikker for brugeren. Det er ikke nødvendigt med konserveringsmidler på grund af den lufttætte forsegling. Ampullerne er en økonomibevidst måde at transportere små volumener af opløsninger til regelmæssig laboratoriekontrol under stabile forhold.
Ampuller er typisk lavet af borsilikat glas og bruges til at lagre og opbevare flydende eller faste prøver. De fleste ampuller kan tilskæres for at gøre åbningen mere enkel og sikker for brugeren. Det er ikke nødvendigt med konserveringsmidler på grund af den lufttætte forsegling. Ampullerne er en økonomibevidst måde at transportere små volumener af opløsninger til regelmæssig laboratoriekontrol under stabile forhold.
6  results were found
SearchResultCount:"6"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: DWK Life Sciences
Beskrivelse: Made from low extractable borosilicate glass
Leverandør: DWK Life Sciences
Beskrivelse: Ampoules are made from low potassium borosilicate glassare.
Leverandør: DWK Life Sciences
Beskrivelse: Glass ampoules made from low extractable borosilicate glass can be hermetically sealed to preserve purity and extend content shelf life.
Varenummer: (WHEAW651446)
Leverandør: DWK Life Sciences
Beskrivelse: These lyophilisation ampoules are made of low extractable borosilicate glass.
UOM: 1 * 567 Items
Leverandør: DWK Life Sciences
Beskrivelse: All glass ampoules that can be hermetically sealed to preserve sample purity and extend sample shelf life. Ideal for standards packaging, environmenta...
Leverandør: MURRAY, S & CO LTD
Beskrivelse: Freeze drying ampoules are made of neutral glass.
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 6 of 6
no targeter for Bottom