Gnistfri laboratoriekøleskabe, LKexv og LKUexv, med ATEX-certificering
Leverandør: Liebherr
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Mediline
471-0485EA 15750 DKK
471-0485 471-1300 471-0484
Gnistfri laboratoriekøleskabe, LKexv og LKUexv, med ATEX-certificering
Køleskabe
Disse gnistfri laboratoriekøleskabe er udstyret med tvungen luftkøling med et elektronisk styresystem, som sikrer høj temperaturoverensstemmelse og ensartet temperaturfordeling. De er derfor velegnede til opbevaring af eksplosive og meget brændbare stoffer.
  • Testet i henhold til ATEX-direktivet
  • Elektronisk styresystem med 0,1 °C temperaturjustering
  • Forborede adgangsporte
  • Låsbare, selvlukkende, vendbare døre
  • Hørbare og visuelle alarmer for åben dør og temperatur (brugerjusterbar)
  • RS485 interface og spændingsfri kontakt til central overvågning
Styreenheden lagrer den indvendige minimum- og maksimumtemperatur, de seneste tre temperaturalarmer og strømsvigt samt klokkeslæt, dato og varighed for alarmen. Det digitale display angiver den nøjagtige temperatur og driftsstatus. Der er en sekundær sikkerhedstermostat, som beskytter indholdet mod frysning. Der anvendes kulbrinte som kølemiddel. Afrimningsvand opsamles i en bakke og skal tømmes manuelt.
Alle Liebherr laboratoriekøleskabe med gnistfrit interiør er testet i henhold til ATEX-direktivet. De har et zone II nA-interiør til gasser, der tager højde for sikkerhedskravene for materialekategori 3G. De er derfor velegnede til opbevaring af eksplosive og brændbare stoffer.
Temperaturområder for køleskabene: +3 til +16 °C