Skruelåg med flere tilslutninger til beholdere med GLS-gevind
Leverandør: Bohlender
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
201-0291EA 1500 DKK
201-0291 201-0292
Skruelåg med flere tilslutninger til beholdere med GLS-gevind
Låg Flaskelåg
PTFE.
  • Meget god kemisk resistens, mediet kommer kun i kontakt med PTFE
  • Temperaturresistent fra –200 til +250 °C
  • Autoklaverbare (121 °C)
Skruelåg af glasfiber, forstærket med PTFE, egnede til beholdergevind S 55 eller S 60. Bevægelig fordelerenhed med GL-tilslutningshalse af PTFE. Til udtagning eller påfyldning af aggressive eller rene væsker. For tilslutning af slanger, rør og prober til beholdere.