Trykudligningsventil med manuel ventilering
Leverandør: Bohlender
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BOLA
201-0290EA 9330 DKK
201-0290
Trykudligningsventil med manuel ventilering
Ventiler Luftreguleringsventiler
Ventilen er fremstillet af PPS og flowenheden er fremstillet af PFTE. Kan anvendes som en trykudligningsventil med justerbar trykregulering eller som en ventil for at forhindre et trykfald under påfyldningsprocessen. Flowenhed med 2 GL 18 gevindtilslutninger og ventil med omskifter til manuel udluftning efter tilspænding, stilleskrue og låsemøtrik til justering og fastsættelse af driftstrykket i området fra 0,1 til 10 bar (fabriksindstilling 1,5 bar).
  • God kemisk resistens, Mediet kommer kun i kontakt med PTFE
  • Temperaturresistens fra -20 til +150 °C
  • Trykresistens op til maks. 10 bar, egnet til vakuum