J.T.Baker® Plate SRW, magnetisk
Leverandør: Avantor
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
J.T.Baker®
43001-0506EA 1301 DKK
43001-0506 43001-0504 43001-0505
J.T.Baker® Plate SRW, magnetisk
Mikroplader HTS mikroplader
Disse plader er produceret af højrenheds PP for effektiv prøveforberedelse og er egnet til brug med magnetiske partikelprocessorer som KingFisher™ Flex 96 og Presto.
  • Standard SBS design
  • Cylindriske brønde tillader god blanding af prøver
  • Let hævede brøndkanter mindsker risikoen for krydskontaminering
  • Alfanumerisk kode hjælper ved registrering og identifikation af individuelle prøver