J.T.Baker®, Robotic Tips Type TE
Leverandør: Avantor
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
J.T.Baker®
49003-2006EA 1305 DKK
49003-2006 49006-0007 49006-0006 49006-2106 49003-0107 49003-0106 49003-1117 49002-1106 49002-0017 49002-1107 49102-1106 49026-1117 49002-2000 49033-1106 49006-1106 49006-1107 49003-1107 49003-0017 49003-1106 49103-3106 49002-0006 49002-0007 49002-2106 49026-0117 49024-0008 49002-0000 49033-2006 49133-0000 49106-0000 49103-0000 49033-0106 49003-2000 49103-0006 49006-2006 49006-0106 49006-0107 49003-0007 49003-0006 49003-2106 49002-0117 49002-3107 49002-3106 49102-0000 49033-3106 49102-3106 49106-3106 49003-3107 49103-1106 49006-3106 49106-1106 49006-3107 49003-0117 49002-0107 49003-3106 49002-1117 49002-0106 49102-0006 49026-0017 49002-2006 49033-0000 49003-0000 49033-0006 49006-0000
J.T.Baker®, Robotic Tips Type TE
Pipettespidser
Velegnet til brug på Tecan Freedom EVO eller Tecan Fluent. Tilgængelig i ledende og ikke-ledende version, med eller uden filter, og i CE-IVD mærket version til klinisk diagnostiske applikationer.
  • Fremstillet under renrumsforhold (cleanroom klasse 8)
  • Topmoderne kvalitetskontrol
  • Ideel til high-throughput analyse
  • Pakket i pap eller blister
J.T.Baker® robotspidser type TE er velegnede til brug på Tecan Freedom EVO (bruger typisk spidser i S-Tray = hængende bakke), Tecan Fluent (bruger typisk spidser i C-Tray til ANSI/SLAS-format tipboks) og andre OEM robotter instrumenter.
Validering af tips på instrumentet til specifikke applikationer er inden for brugerens ansvar.
Bestillingsoplysninger: Empty tip boxes need to be ordered separately for single stack refill C-trays.