5-(2,4-Difluorophenyl)isoxazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSPC9964-250MGEA 110 DKK
APOSPC9964-250MG
5-(2,4-Difluorophenyl)isoxazole
5-(2,4-Difluorophenyl)isoxazole
Formel: C₉H₅F₂NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02183538
CAS-nummer: 138716-46-8