4'-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSPC9923-100GEA 2380 DKK
APOSPC9923-100G APOSPC9923-5G APOSPC9923-25G
4'-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone 99%
4'-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone
Formel: C₈H₄BrF₃O
Molekylvægt: 253,02 g/mol
Kogepunkt: 95 °C/4mmHg
Smeltepunkt: 26…30 °C
Massefylde: 1,662 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 96 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00191862
CAS-nummer: 16184-89-7