4-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSPC9858-250MGEA 328 DKK
APOSPC9858-5G APOSPC9858-250MG APOSPC9858-1G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride 97%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride
Formel: C₆H₄Cl₂F₃N
Molekylvægt: 218,01 g/mol
Smeltepunkt: 124…126 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04972770
CAS-nummer: 732306-24-0