1,2-Dibromodifluoroethylene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
APOSPC9849-5GEA
6230
DKK
APOSPC9849-5G
1,2-Dibromodifluoroethylene
1,2-Dibromodifluoroethylene
Formel:
C₂Br₂F₂ Kogepunkt: 71,8 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD09258943 CAS-nummer: 359-21-7 UN nummer: 1993 ADR: 3,III |