3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSPC9551-5GEA 753 DKK
APOSPC9551-5G APOSPC9551-1G APOSPC9551-25G
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₉H₇F₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08458144
CAS-nummer: 56723-86-5