4-Fluoro-3-iodobenzoic acid
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSPC9217-25GEA 2710 DKK
APOSPC9217-25G APOSPC9217-1G
4-Fluoro-3-iodobenzoic acid
4-Fluoro-3-iodobenzoic acid
Formel: C₇H₄FIO₂
Smeltepunkt: 173…175 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03788556
CAS-nummer: 403-18-9