2-Chloro-5-fluoronicotinic acid 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSPC9179-5GEA 110 DKK
APOSPC9179-5G APOSPC9179-25G
2-Chloro-5-fluoronicotinic acid 96%
2-Chloro-5-fluoronicotinic acid
Formel: C₆H₃ClFNO₂
Molekylvægt: 175,5449 g/mol
Smeltepunkt: 141…144 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03092932
CAS-nummer: 38186-88-8