4-Fluoro-3-iodobenzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSPC9106-5GEA 3370 DKK
APOSPC9106-5G APOSPC9106-1G APOSPC9106-250MG
4-Fluoro-3-iodobenzonitrile
4-Fluoro-3-iodobenzonitrile
Formel: C₇H₃FIN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08458123
CAS-nummer: 159719-57-0