3'-Fluoro-4'-nitroacetanilide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSPC909137-1GEA 985 DKK
APOSPC909137-1G APOSPC909137-5G
3'-Fluoro-4'-nitroacetanilide 98%
3'-Fluoro-4'-nitroacetanilide
Formel: C₈H₇FN₂O₃
Molekylvægt: 198,1512 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01463345
CAS-nummer: 345-30-2