2,3,4,6-Tetrafluorobenzyl alcohol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSPC904651-1GEA 2580 DKK
APOSPC904651-1G APOSPC904651-250MG
2,3,4,6-Tetrafluorobenzyl alcohol 95%
2,3,4,6-Tetrafluorobenzyl alcohol
Formel: C₇H₄F₄O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03701105
CAS-nummer: 53001-70-0