2-Brom-3,4-difluoranisol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSPC902904-25GEA 10810 DKK
APOSPC902904-25G
2-Brom-3,4-difluoranisol 95%
2-Brom-3,4-difluoranisol
Formel: C₇H₅BrF₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09261345
CAS-nummer: 935285-66-8