TATU (O-(7-aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate) 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
APOSPC902639-5GEA 186 DKK
APOSPC902639-5G APOSPC902639-25G APOSPC902639-100G
TATU (O-(7-aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate) 98%
TATU (O-(7-aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate)
Formel: C₁₀H₁₅BF₄N₆O
Molekylvægt: 322,1 g/mol
Smeltepunkt: 184 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08064301
CAS-nummer: 873798-09-5
UN nummer: 1759
ADR: 8,III