2,8-Bis(trifluoromethyl)quinolin-4-ol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
APOSPC9017-1GEA
110
DKK
APOSPC9017-1G
APOSPC9017-25G
APOSPC9017-5G
2,8-Bis(trifluoromethyl)quinolin-4-ol 97%
2,8-Bis(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
Formel:
C₁₁H₅F₆NO Molekylvægt: 281,16 g/mol Smeltepunkt: 127…135 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00075091 CAS-nummer: 35853-41-9 EINECS: 252-762-0 |