4-Nitrophenylsulphur pentafluoride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
APOSPC8766-1GEA
383
DKK
APOSPC8766-1G
APOSPC8766-5G
4-Nitrophenylsulphur pentafluoride
4-Nitrophenylsulphur pentafluoride
Formel:
C₆H₄F₅NO₂S Kogepunkt: 76…77 °C/12mmHg Smeltepunkt: 36…38 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00221619 CAS-nummer: 2613-27-6 EINECS: 447-610-7 UN nummer: 2811 ADR: 6.1,III |