HATU (O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate) 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
APOSPC8718-100GEA
808
DKK
APOSPC8718-100G
APOSPC8718-250G
APOSPC8718-25G
HATU (O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate) 99%
HATU (O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate)
Formel:
C₁₀H₁₅F₆N₆OP Molekylvægt: 380,2 g/mol Smeltepunkt: 186 °C (dec.) Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00274639 CAS-nummer: 148893-10-1 UN nummer: 1325 ADR: 4.1,II |