Methyl-2,5-difluoro-4-nitrobenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
APOSPC8637-5GEA
2450
DKK
APOSPC8637-5G
APOSPC8637-1G
Methyl-2,5-difluoro-4-nitrobenzoate
Methyl-2,5-difluoro-4-nitrobenzoate
Formel:
C₈H₅F₂NO₄ Molekylvægt: 217,13 g/mol Smeltepunkt: 49…52 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD08689670 CAS-nummer: 924868-81-5 |