5-Bromo-2-fluoro-4-methylpyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSPC8382-5GEA 110 DKK
APOSPC8382-5G
5-Bromo-2-fluoro-4-methylpyridine
5-Bromo-2-fluoro-4-methylpyridine
Formel: C₆H₅BrFN
Molekylvægt: 190,01 g/mol
Massefylde: 1,62 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09839213
CAS-nummer: 864830-16-0