4-Chloro-2,6-difluorobenzaldehyde 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSPC8238-1GEA 176 DKK
APOSPC8238-1G APOSPC8238-25G APOSPC8238-5G
4-Chloro-2,6-difluorobenzaldehyde 98%
4-Chloro-2,6-difluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₃ClF₂O
Molekylvægt: 176,55 g/mol
Smeltepunkt: 68…74 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094460
CAS-nummer: 252004-45-8