2-Bromo-N-cyclohexyl-5-fluorobenzamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSPC8082-1GEA 881 DKK
APOSPC8082-1G APOSPC8082-5G
2-Bromo-N-cyclohexyl-5-fluorobenzamide
2-Bromo-N-cyclohexyl-5-fluorobenzamide
Formel: C₁₃H₁₅BrFNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09800915
CAS-nummer: 951884-99-4