N-Benzyl-3-bromo-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSPC8081-1GEA 1590 DKK
APOSPC8081-1G
N-Benzyl-3-bromo-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
N-Benzyl-3-bromo-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Formel: C₁₄H₁₁BrF₃NO₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09800987
CAS-nummer: 951885-22-6