2-Bromo-N,N-dimethyl-5-fluorobenzamide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSPC8019-1GEA 1430 DKK
APOSPC8019-1G APOSPC8019-5G APOSPC8019-250MG
2-Bromo-N,N-dimethyl-5-fluorobenzamide 98%
2-Bromo-N,N-dimethyl-5-fluorobenzamide
Formel: C₉H₉BrFNO
Molekylvægt: 246,0763 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09800904
CAS-nummer: 951884-08-5