2-Amino-3,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
APOSPC7862-1GEA
2630
DKK
APOSPC7862-1G
APOSPC7862-100MG
2-Amino-3,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
2-Amino-3,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formel:
C₆H₃F₅N₂ Molekylvægt: 198,10 g/mol Smeltepunkt: 66…68 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD03840200 CAS-nummer: 675602-89-8 UN nummer: 2811 ADR: 6.1,III |