Perfluoroacetophenone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSPC7644-1GEA 492 DKK
APOSPC7644-1G APOSPC7644-5G APOSPC7644-25G
Perfluoroacetophenone
Perfluoroacetophenone
Formel: C₈F₈O
Kogepunkt: 130…131 °C
Massefylde: 1,609 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 58 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00216596
CAS-nummer: 652-22-2
UN nummer: 1993
ADR: 3,III