Ethyl-3-chloro-5-(trifluoromethyl)picolinate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
APOSPC7620-500MGEA
383
DKK
APOSPC7620-500MG
Ethyl-3-chloro-5-(trifluoromethyl)picolinate
Ethyl-3-chloro-5-(trifluoromethyl)picolinate
Formel:
C₉H₇ClF₃NO₂ Molekylvægt: 253,60 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD06656414 CAS-nummer: 128073-16-5 |